3,4'-Dichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20001300
EHERC20001300EA 168 EUR InStock
EHERC20001300
3,4'-Dichlorobiphényle
3,4'-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
Numéro MDL: MFCD00152402
Numéro CAS: 2974-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité