3,5-Dichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20001400
EHERC20001400EA 110 EUR InStock
EHERC20001400
3,5-Dichlorobiphényle
3,5-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
Numéro MDL: MFCD00055256
Numéro CAS: 34883-41-5
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité