2,2',3,5'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20004400
EHERC20004400EA 155 EUR InStock
EHERC20004400
2,2',3,5'-Tétrachlorobiphényle
2,2',3,5'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
Numéro CAS: 41464-39-5
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité