2,3,3',4'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20005600
EHERC20005600EA 151 EUR InStock
EHERC20005600
2,3,3',4'-Tétrachlorobiphényle
2,3,3',4'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
Numéro CAS: 41464-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité