2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER
C20006600
EHERC20006600EA 162 EUR InStock
EHERC20006600
2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle
2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
Numéro CAS: 32598-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité