2,3',4',5-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20007000
EHERC20007000EA 85.6 EUR InStock
EHERC20007000
2,3',4',5-Tétrachlorobiphényle
2,3',4',5-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
Numéro CAS: 32598-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité