2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20008500
EHERC20008500EA 166 EUR InStock
EHERC20008500
2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphényle
2,2',3,4,4'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Numéro CAS: 65510-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité