2,3,3',4',6-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20011000
EHERC20011000EA 186 EUR InStock
EHERC20011000
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphényle
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Numéro CAS: 38380-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité