2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20013800
EHERC20013800EA 147 EUR InStock
EHERC20013800
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 35065-28-2
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité