2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20014900
EHERC20014900EA 222 EUR InStock
EHERC20014900
2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphényle
2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Numéro CAS: 38380-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité