2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20017000
EHERC20017000EA 159 EUR InStock
EHERC20017000
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphényle
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₃Cl₇
Numéro CAS: 35065-30-6
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité