Décachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20020900
EHERC20020900EA 68.9 EUR InStock
EHERC20020900
Décachlorobiphényle
Décachlorobiphényle
Formule: C₁₂Cl₁₀
Numéro CAS: 2051-24-3
EINECS: 218-115-1
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité