Octachloronaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C20425800
EHERC20425800EA 91.2 EUR InStock
EHERC20425800
Octachloronaphtalène
Octachloronaphtalène
Formule: C₁₀Cl₈
MW: 403,73 g/mol
Numéro CAS: 2234-13-1
EINECS: 218-778-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité