1,3,5-Triphénylbenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C20500000
EHERC20500000EA 80 EUR InStock
EHERC20500000
1,3,5-Triphénylbenzène
1,3,5-Triphénylbenzène
Formule: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Point d'ébullition: 460 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003060
Numéro CAS: 612-71-5
EINECS: 210-318-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité