Acénaphtène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1,2-Dihydroacenaphthylene
C20505000
EHERC20505000EA 78.2 EUR InStock
EHERC20505000
Acénaphtène
Acenaphthene
Formule: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1.024 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C (open cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003807
Numéro CAS: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité