Acénaphtylène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C20510000
EHERC20510000EA 103 EUR InStock
EHERC20510000
Acénaphtylène
Acenaphthylene
Formule: C₁₂H₈
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Densité: 0,8988 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003806
Numéro CAS: 208-96-8
EINECS: 205-917-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité