Acridine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20511000
EHERC20511000EA 87.5 EUR InStock
EHERC20511000
Acridine
Acridine
Formule: C₁₃H₉N
Numéro MDL: MFCD00005025
Numéro CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
ONU: 2713
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité