Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[a]pyrène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C20635000
EHERC20635000EA 74.4 EUR InStock
EHERC20635000
Benzo[a]pyrène
Benzo[a]pyrène


Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 495 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176…178 °C
Densité: 1.351 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003602
Numéro CAS: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01134
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité