Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[e]pyrène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C20645000
EHERC20645000EA 142 EUR InStock
EHERC20645000
Benzo[e]pyrène
Benzo[e]pyrène


Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 492 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…179 °C
Numéro CAS: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité