Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Binaphtyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 1,1'-Binaphthalene

C20655000
EHERC20655000EA 107 EUR InStock
EHERC20655000
1,1'-Binaphtyle
1,1'-Binaphtyle


Formule: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…144 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041740
Numéro CAS: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité