Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chrysène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C20670000
EHERC20670000EA 74.4 EUR InStock
EHERC20670000
Chrysène
Chrysène


Formule: C₁₈H₁₂
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003698
Numéro CAS: 218-01-9
EINECS: 205-923-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b53ada7bfbe20e5c87288d6381bb2d9c07a25fc9&vid=bfe026bf022f095d2b5d65faccb9d1d2ebe00cd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité