Dibenzo[a,c]anthracène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20695000
EHERC20695000EA 93 EUR InStock
EHERC20695000
Dibenzo[a,c]anthracène
Dibenzo[a,c]anthracène
Formule: C₂₂H₁₄
Point d'ébullition: 518 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 215-58-7
EINECS: 205-920-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité