Dibenzofuranne
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20710000
EHERC20710000EA 78.2 EUR InStock
EHERC20710000
Dibenzofuranne
Dibenzofuranne
Formule: C₁₂H₈O
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 0.966 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004968
Numéro CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité