Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzothiophène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Dibenzo[b,d]thiophene

C20727000
EHERC20727000EA 108 EUR InStock
EHERC20727000
Dibenzothiophène
Dibenzothiophène


Formule: C₁₂H₈S
MW: 184,26 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Numéro MDL: MFCD00004969
Numéro CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité