Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,2-Diméthylnaphtalène

Fournisseur: EHRENSTORFER

C20750000
EHERC20750000EA 72.6 EUR InStock
EHERC20750000
1,2-Diméthylnaphtalène
1,2-Diméthylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0219 g/cm³ (16,3 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004035
Numéro CAS: 573-98-8
EINECS: 209-364-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité