Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Diméthylnaphtalène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C20762000
EHERC20762000EA 93 EUR InStock
EHERC20762000
1,5-Diméthylnaphtalène
1,5-Diméthylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₂
Point d'ébullition: 265…266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00004038
Numéro CAS: 571-61-9
EINECS: 209-338-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité