Fluoranthène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C20795000
EHERC20795000EA 78.2 EUR InStock
EHERC20795000
Fluoranthène
Fluoranthène
Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001184
Numéro CAS: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité