Fluorène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 9H-Fluorene, Diphenylenmethane
C20800000
EHERC20800000EA 78.2 EUR InStock
EHERC20800000
Fluorène
Fluorène
Formule: C₁₃H₁₀
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…115 °C
Densité: 1.203 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001111
Numéro CAS: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité