Indole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C20831000
EHERC20831000EA 67 EUR InStock
EHERC20831000
Indole
Indole
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 254…255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00005607
Numéro CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité