Isoquinoléine
Fournisseur: EHRENSTORFER
C20833000
EHERC20833000EA 67 EUR InStock
EHERC20833000
Isoquinoléine
Isoquinoléine
Formule: C₉H₇N
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21…26 °C
Densité: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006898
Numéro CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05242
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité