Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylanthracène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C20835000
EHERC20835000EA 261 EUR InStock
EHERC20835000
2-Méthylanthracène
2-Méthylanthracène


Formule: C₁₅H₁₂
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202 °C
Densité: 1.181 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003583
Numéro CAS: 613-12-7
EINECS: 210-329-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité