Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Méthylanthracène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C20840000
EHERC20840000EA 76.3 EUR InStock
EHERC20840000
9-Méthylanthracène
9-Méthylanthracène


Formule: C₁₅H₁₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…76 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001261
Numéro CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité