5-Méthylbenzo[b]thiophène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20846000
EHERC20846000EA 120 EUR InStock
EHERC20846000
5-Méthylbenzo[b]thiophène
5-Méthylbenzo[b]thiophène
Formule: C₉H₈S
Numéro MDL: MFCD00052509
Numéro CAS: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité