Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylindole

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C20893000
EHERC20893000EA 70.7 EUR InStock
EHERC20893000
3-Méthylindole
3-Méthylindole


Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…97 °C
Densité: 1.003 g/cm³ (99.6 °C)
Numéro MDL: MFCD00005627
Numéro CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 12,08700
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité