Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylnaphtalène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C20895000
EHERC20895000EA 76.3 EUR InStock
EHERC20895000
1-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène


Formule: C₁₁H₁₀
Point d'ébullition: 244…245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2…+0 °C
Densité: 1.022 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004034
Numéro CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité