2-Méthylnaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: β-Methylnaphthalene
C20895200
EHERC20895200EA 76.3 EUR InStock
EHERC20895200
2-Méthylnaphtalène
2-Méthylnaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.0058 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004118
Numéro CAS: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité