Naphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C20905000
EHERC20905000EA 74.4 EUR InStock
EHERC20905000
Naphtalène
Naphtalène
Formule: C₁₀H₈
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité