Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naphtalène-D8

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C20905100
EHERC20905100EA 83.7 EUR InStock
EHERC20905100
Naphtalène-D8
Naphtalène-D8


Formule: C₁₀D₈
Point de fusion: 81…83 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001743
Numéro CAS: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité