Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pérylène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C20915000
EHERC20915000EA 76.3 EUR InStock
EHERC20915000
Pérylène
Pérylène


Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273…278 °C
Densité: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004142
Numéro CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité