Phénazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C20921500
EHERC20921500EA 83.7 EUR InStock
EHERC20921500
Phénazine
Phénazine
Formule: C₁₂H₈N₂
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…174 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité