Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Terphényle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 2-Phenylbiphenyl, 1,2-Terphenyl, 2-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,2-Diphenylbenzene, 1,1:2,1-Terphenyl

C20934800
EHERC20934800EA 81.9 EUR InStock
EHERC20934800
o-Terphényle
o-Terphényle


Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003055
Numéro CAS: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité