Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Terphényle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl

C20935000
EHERC20935000EA 81.9 EUR InStock
EHERC20935000
p-Terphényle
p-Terphényle


Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Point d'ébullition: 383 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…211 °C
Densité: 1.234 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003061
Numéro CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité