1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C20940000
EHERC20940000EA 70.7 EUR InStock
EHERC20940000
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35.8 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001733
Numéro CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09360
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité