Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Dibromobiphényle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl

C21000400
EHERC21000400EA 94.9 EUR InStock
EHERC21000400
2,2'-Dibromobiphényle
2,2'-Dibromobiphényle


Formule: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093707
Numéro CAS: 13029-09-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité