Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acrylate de butyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester

CA10045350
EHERCA10045350EA 63.3 EUR InStock
EHERCA10045350
Acrylate de butyle
Acrylate de butyle


Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008809
Numéro CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
ONU: 2348
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité