Aniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
CA10262500
EHERCA10262500EA 81.9 EUR InStock
EHERCA10262500
Aniline
Aniline
Formule: C₆H₅NH₂
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6.2 °C
Densité: 1.019 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité