Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-fluorobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

CA10730500
EHERCA10730500EA 96.8 EUR InStock
EHERCA10730500
1-Bromo-2-fluorobenzène
1-Bromo-2-fluorobenzène


Formule: C₆H₄BrF
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000282
Numéro CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité