1-Butanethiol
Fournisseur: EHRENSTORFER
CA10861410
EHERCA10861410EA 70.7 EUR InStock
EHERCA10861410
1-Butanethiol
1-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
Point d'ébullition: 98 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.841 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004905
Numéro CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité