(±)-sec-Butylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
CA10929200
EHERCA10929200EA 67 EUR InStock
EHERCA10929200
(±)-sec-Butylamine
(±)-sec-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 63.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0.724 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008094
Numéro CAS: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01579
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité