Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

CA10931620
EHERCA10931620EA 70.7 EUR InStock
EHERCA10931620
2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal
2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal


Formule: C₁₂H₂₀O
Point d'ébullition: 279 °C
Densité: 0.946 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00047655
Numéro CAS: 80-54-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité